Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por™ 1 RC con MWCO de 6000 a 8000 daltons
Código de producto. 11455849
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
14,6 mm
20,4 mm
25,5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Longitud (métrico):
15 m
15,2 m
30,5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11455849 76 mm 15 m cada uno
11425849 25,5 mm 30,5 m 1 PCS
11405849 14,6 mm 30,5 m 1 PCS
11415849 20,4 mm 30,5 m 1 PCS
11445849 64 mm 15 m cada uno
11495839 6,4 mm 15,2 m cada uno
11435849 32 mm 30,5 m cada uno
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11455849
Marque: Spectrum™ 132675
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Spécification
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por
MWCO De 6 a 8 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 76 mm
Diámetro (imperial) 3 pulg
Longitud (imperial) 49,2 ft
Longitud (métrico) 15 m
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.