Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por™ 1 RC con MWCO de 6000 a 8000 daltons
Código de producto. 11445849
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
14,6 mm
20,4 mm
25,5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Longitud (métrico):
15 m
15,2 m
30,5 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11445849 64 mm 15 m cada uno
11425849 25,5 mm 30,5 m 1 PCS
11405849 14,6 mm 30,5 m 1 PCS
11415849 20,4 mm 30,5 m 1 PCS
11455849 76 mm 15 m cada uno
11495839 6,4 mm 15,2 m cada uno
11435849 32 mm 30,5 m cada uno
7 options
Código de producto. 11445849
Marca: Spectrum™ 132670
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por
MWCO De 6 a 8 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 64 mm
Diámetro (imperial) 2,51 in
Longitud (imperial) 49,2 ft
Longitud (métrico) 15 m
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización