Learn More
Spectrum™ Cuadrados de macrofiltración de polímero tejido Spectra/Mesh: N (nailon)
Click to view available options
Área abierta:
14 %
21 %
2 %
33 %
36 %
45 %
47 %
50 %
55 %
Tamaño de la abertura (métrico):
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Ideal para soluciones de colado, filtrado y cribado o suspensiones que contengan moléculas o partículas de alto peso molecular.
- No absorbente
- Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Adsorción | Alto |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Material | Nailon |
| Esterilidad | Estéril |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Área abierta | 21 % |
| Intervalo de pH | De 3 a 10 |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 30 μm |
| Estabilidad de la temperatura | 180 °C |
| Grosor (métrico) | 64 μm |
| Mostrar más |