Learn More
Spectrum™ Absorbente Spectra/Gel™
Descripción
- Material: Poliacrilato-polialcohol
- Se expande cuando absorbe agua
- Puede usarse con membranas de diálisis con MWCO de 0,1 a 300 kD
- Fácil de retirar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Absorbente |
| MWCO | 0,1 a 300 kD |
| Material | Poliacrilato-polialcohol |
| Color | Blanca |
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con cualquier MWCO de membrana de diálisis, alta capacidad de absorción de agua, comodidad para la concentración de muestras con Float-A-Lyzer™ G2 |
El tiempo necesario para la concentración depende del volumen final, el MWCO, la relación superficie-volumen de los tubos de membrana y la cantidad de absorbente.