Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 20 kd
Descripción
Includes
- Rollo 1 m de tubos de diálisis de CE Biotech (anchura plana de 16 mm)
- 2 Tapones de tubos universales
- 5 selecciones de apertura de tubos
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech (anchura plana de 16 mm), un par de tapones de tubos universales y 5 selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua. Nueve MWCO diferentes disponibles: De 0,1 a 0,5 kD, de 0,5 a 1,0 kD, de 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD y 1000 kD.
- Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separaciones que la RC de grado estándar
- 9 MWCO disponibles que van desde 100 hasta 1 000 000 daltons
- Ultrapura, sin impurezas de metales pesados o sulfuro
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- No se requiere eliminación de glicerina, limpieza o pretratamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de ensayo de diálisis |
| MWCO | 20 kDa |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Contenido del kit | Rollo de 1 m de tubos de membrana de diálisis de CE grado Biotech, 2 tapones universales, 5 selecciones de apertura |
| Cantidad | Cada uno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas |