Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech
Código de producto. 15390782
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kD
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO unitSize
15390782 10 mm De 8 a 10 kD 5 metros
13523880 6,4 mm De 3,5 a 5 kDa cada uno
13464870 10 mm De 3,5 a 5 kDa cada uno
15370782 6,4 mm De 8 a 10 kD 5 metros
13542040 10 mm 20 kDa cada uno
15310792 6,4 mm 20 kDa 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15390782 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 133270
Una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
  • Fabricado a partir de un proceso de regeneración que produce tolerancias de temperatura superiores y compatibilidades químicas con la misma alta pureza y selectividad que la CE Biotech
  • La membrana puede tolerar ácidos y bases concentrados débiles, ácidos y bases diluidos fuertes, la mayoría de los alcoholes y algunos disolventes orgánicos suaves o diluidos
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separación
  • Ultrapura, no interfiere con la actividad y la función moleculares
  • 3 MWCO y 2 anchuras planas de tubos
  • Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
  • Usar con pH de 2 a 12 y temperatura de 4 a 60 °C
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por
MWCO De 8 a 10 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 10 mm
Diámetro (imperial) 0,39 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Formulación Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones frecuentes de diálisis, desalinización, purificación y preparación de muestras