Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar prehumedecidos Spectra/Por™ 6, 1-50 kD MWCO
Código de producto. 11435889
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kDa
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO unitSize
11435889 29 mm 10 kDa cada uno
11425869 11,5 mm 1 kD 1 PCS
11435869 24 mm 1 kD 1 PCS
11445869 29 mm 1 kD 1 PCS
11455869 11,5 mm 2 kDa cada uno
11465869 24 mm 2 kDa cada uno
11485869 11,5 mm 3.5 kDa cada uno
11475869 29 mm 2 kDa 1 PCS
11405879 34,4 mm 3.5 kDa cada uno
11445879 15 mm 8 kD cada uno
11475879 20,4 mm 8 kD cada uno
11495879 31,8 mm 8 kD cada uno
11405889 7,5 mm 10 kDa cada uno
11415889 15 mm 10 kDa cada uno
11425889 20,4 mm 10 kDa cada uno
11475889 7,5 mm 15 kD cada uno
11495889 15 mm 15 kD cada uno
11405899 20,4 mm 15 kD cada uno
11425899 7,5 mm 25 kD cada uno
11435899 17,8 mm 25 kD cada uno
11405909 21,6 mm 50 kDa cada uno
11495899 17,8 mm 50 kDa cada uno
11485899 7,5 mm 50 kDa cada uno
11445899 21,6 mm 25 kD cada uno
11495869 29 mm 3.5 kDa 1 PCS
25 options
Código de producto. 11435889
Marca: Spectrum™ 132576
Transparente, flexible y resistente; membrana de RC (celulosa regenerada) de grado estándar preequilibrada de manera práctica en agua, por lo que no es necesario empapar para eliminar la glicerina e hidratar la membrana
Esta membrana lista para usar se ha envasado húmeda en una solución conservante de acida sódica al 0,05 %. Simplemente enjuague la solución conservante con agua desionizada, cargue la muestra y dialice.
  • Prehumedecidos y listos para su uso, no requiere la eliminación de glicerina
  • 8 MWCO, de 1 a 50 kD
  • Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, bases y ácidos débiles conc., muchos alcoholes y algunos orgánicos
  • Estándar de RC estándar puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
  • Ideal para la preparación de muestras, la desalinización, el intercambio de tampones, el cambio de pH, la purificación de proteínas, etc.
  • Económico, 10 metros/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por 6
MWCO 10 kDa
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 29 mm
Diámetro (imperial) 1,14 in
Longitud (imperial) 33 pies
Longitud (métrico) 10 m
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización