Learn More
Spectrum™ Pulverizadores de tejido Bessman
Beschreibung
Después de enfriar el mortero y la mano de mortero en nitrógeno líquido, el martillo de plomo de 28 cm incluido se utiliza en el mortero para pulverizar completamente la muestra insertada. La muestra se puede transferir fácilmente sin tocarla ni descongelarla quitando el mortero e invirtiendo el conjunto de la mano sobre un tubo de ensayo.
- Tres tamaños disponibles: 10-50 mg, 25-250 mg y 100-1000 mg de tejido
- Los pulverizadores pequeños y medianos incluyen 10 tubos de ensayo
- El pulverizador grande incluye una jarra de cultivo de 90 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del eje (métrico) | 25,6mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 1 in |
| Capacidad (métrico) | De 100 a 1000 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para pulverizar de 10 a 1000 mg de tejido |
| Incluye | Martillo y un tubo de cultivo de 90 ml |
| Longitud del eje (imperial) | 1,87 in |
| Longitud del eje (métrico) | 47,6mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | De 100 a 1000 mg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.