Learn More
Spectrum™ Depósito de diálisis
Descripción
Includes
Barra agitadora Silent Swirl
La barra agitadora genera vórtice para llevar el tubo de diálisis al centro, mejorando la eficiencia.
- 600 ml: Para RDD de hasta 1 ml y anchuras planas de tubos de hasta 16 mm
- 1800 ml: Para cualquier tamaño RDD y anchura plana de tubos de hasta 80 mm
Para uso con dispositivos de diálisis listos para usarse (RDD) o tubos de diálisis estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Depósito de diálisis |
| Material | Poliestireno |
| Diámetro (métrico) | 115 mm |
| Diámetro (imperial) | 4,5 in |
| Altura (imperial) | 11,8 in |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Capacidad (métrico) | 1800 ml |
| Contenido del kit | Barra agitadora Silent Swirl |
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona el ambiente óptimo para la diálisis de laboratorio |