Learn More
Spectrum™ Columnas para cromatografía acuosa Spectra/Chrom™
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 cm
100 cm
Diámetro (métrico):
15 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Para utilizar con | Soluciones acuosas entre las que se incluyen la mayoría de ácidos, bases y sales |
| Incluye | soporte de lecho de 10 μm para su uso con la mayoría de medios de baja presión, conectores para tubos de 4,76 mm (0,1875 pulgadas) y placas de extremo de polipropileno |
| Longitud (métrico) | 80 cm |
| Presión máxima | 29,99 bar (45 psi) |
| Material | Fluoropolymer Resin, Polypropylene, Borosilicate Glass, and Nitrile Rubber |
| Tipo | Spectra/Chrom™ Aqueous Chromatography Column |