Learn More
Spectrum™ Columnas para cromatografía acuosa Spectra/Chrom™
Código de producto. 11969328
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 cm
100 cm
Diámetro (métrico):
15 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11969328
Marca: Spectrum™ 124017
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 15 mm
Para utilizar con Soluciones acuosas entre las que se incluyen la mayoría de ácidos, bases y sales
Incluye soporte de lecho de 10 μm para su uso con la mayoría de medios de baja presión, conectores para tubos de 4,76 mm (0,1875 pulgadas) y placas de extremo de polipropileno
Longitud (métrico) 80 cm
Presión máxima 29,99 bar (45 psi)
Material Fluoropolymer Resin, Polypropylene, Borosilicate Glass, and Nitrile Rubber
Tipo Spectra/Chrom™ Aqueous Chromatography Column