Learn More
Estándar de longitud de onda visible y UV de didimio para espectrofotometría, de 298 a 865 nm, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13512080 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 cubeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
13512080 1 cubeta cada uno
1 options
Código de producto. 13512080 Proveedor Reagecon N.º de proveedor RSPEC0001
Especificaciones
Envase Cubeta de vidrio de cuarzo, sellada permanentemente
Forma física Líquido
Número UN 2920
Tipo Estándar de longitud de onda
Cantidad 1 cubeta
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: perchloric acid, praesodymium (III) oxide