Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200, lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200E con números de serie 8AYYYYYYYY (suministrados después del 1 de julio de 2013).
Código de producto. p-8382116 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Lámpara de repuesto
Garantía:
N.º
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Garantía unitSize
10122878 Lámpara de repuesto N.º cada uno
1 options
Código de producto. 10122878
Marca: Thermo Scientific™ 714039400
Includes
Una lámpara de repuesto para SPECTRONIC 200
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 is the standard for rugged, simple-to-use visible spectrophotometers for teaching and routine applications.
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 is the standard for rugged, simple-to-use visible spectrophotometers for teaching applications. Designed expressly for the teaching laboratory, the SPECTRONIC 200 spectrophotometer includes a removable, washable sample compartment that simplifies spill cleanup and two cuvette racks to help students organize their samples during measurement. With thousands of instruments installed in teaching laboratories since its introduction, the SPECTRONIC 200 is the true successor to the legendary Thermo Scientific SPECTRONIC 20 spectrophotometer.
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones ordinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar.
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza.
  • El software Thermo Scientific VISIONlite5 disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20.
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio.
Software VISIONlite5: precio por volumen a partir de ocho copias y disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de detector CCD de 2048 elementos
Pantalla LCD gráfica a color, 320 x 240 píxeles
Fuente de luz Tungsteno
Ancho de banda espectral ≤ 4 nm
Tipo Lámpara de repuesto
Tensión 12 V
Para utilizar con (aplicación) Concentración de muestras
Para utilizar con (equipo) SPECTRONIC 200 0200/XXXX a 5000/XXXX entregado nuevo antes del 1 de julio de 2013.
Intervalo fotométrico De 0,3 A a 2,5 A
Garantía N.º
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm