missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Spectrin beta-4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17782974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17782974 100 μL 100 microlitros
17792974 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17782974

Marca: Invitrogen™ PA5121580

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Spectrin is the major constituent of the cytoskeletal network underlying the erthrocyte plasma membrane and determines cell shape, arrangement of transmembrane proteins and organization of organelles. It is expressed at very low levels in many tissues, with the strongest expression in the cerebellum, spinal cord, stomach, pituitary gland, liver, pancreas, salivary gland, kidney, bladder and heart. Spectrin beta 4 is a non-erythrocyte member, and is expressed in the brain and pancreatic islets and localisted to the nuclear matrix, cytoplasmic vesicles and PML nuclear bodies. Beta4 spectrins are also essential for membrane stability and the molecular organization of the nodes of Ranvier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spectrin beta-4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica SPTBN4
N.º de referencia del gen Q9H254
Alias de gen 1700022P15Rik; 5830426A08Rik; beta-IV spectrin; beta-spectrin 4; dyn; EMBL BAB83243.1; KIAA1642; lnd; lumbosacral neuroaxonal dystrophy; neuroaxonal dystrophy; nmf261; nmf379; quivering; qv; ROSA62; SpbIV; spectrin beta 4; spectrin beta chain, brain 3; spectrin beta chain, non-erythrocytic 4; spectrin beta, non-erythrocytic 4; spectrin, beta, non-erythrocytic 4; spectrin, non-erythroid beta chain 3; SPNB4; SPTBN3; SPTBN4
Símbolos de los genes SPTBN4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Lys64-Ser285 (Accession Q9H254), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57731
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.