Learn More
Spectrum™ Discos de diálisis de RC Spectra/Por™
Descripción
- Material: Celulosa regenerada
- Hidrófilo
- Porosidad simétrica
- No lleva ningún cargo fijo
- No adsorbe la mayoría de los solutos
- Límites de pH: De 2 a 12
- Envasado en seco con glicerol (debe enjuagarse con agua)
Para funciones de diálisis de laboratorio como desalado, intercambio de tampones o separación molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Disco de diálisis de RC |
| MWCO | De 6 a 8 kD |
| Membrana | Spectra/Por 1 |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 33 mm |
| Diámetro (imperial) | 1,3 in |
| Cantidad | 50 Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para funciones de diálisis de laboratorio como desalado, intercambio de tampones o separación molecular |