Learn More
Spectrum™ Discos de diálisis de RC Spectra/Por™
Código de producto. 12628273
Change view
Click to view available options
MWCO:
De 12 a 14 kD
De 6 a 8 kD
Diámetro (métrico):
33 mm
47 mm
Membrana:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Diámetro (métrico) Membrana unitSize
12628273 De 6 a 8 kD 33 mm Spectra/Por 1 cada uno
10577124 De 12 a 14 kD 47 mm Spectra/Por 2 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12628273 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132478
  • Material: Celulosa regenerada
  • Hidrófilo
  • Porosidad simétrica
  • No lleva ningún cargo fijo
  • No adsorbe la mayoría de los solutos
  • Límites de pH: De 2 a 12
  • Envasado en seco con glicerol (debe enjuagarse con agua)
Para funciones de diálisis de laboratorio como desalado, intercambio de tampones o separación molecular
Especificaciones
Tipo de producto Disco de diálisis de RC
MWCO De 6 a 8 kD
Membrana Spectra/Por 1
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 33 mm
Diámetro (imperial) 1,3 in
Cantidad 50 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para funciones de diálisis de laboratorio como desalado, intercambio de tampones o separación molecular