Learn More
Spectrum™ Labs Kit de membrana Spectra/Por™
Código de producto. 15370682
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de membrana Spectra/Por™
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15370682 Kit de membrana Spectra/Por™ 1 set
1 options
Código de producto. 15370682
Marca: Spectrum™ Labs 132 000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Kit de membrana Spectra/Por™
Contenido del kit Tubos para diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado Biotech en 3 MWCO diferentes, 7 tapones Spectra/Por (3 estándar, 3 ponderados, ponderación magnética), un depósito de diálisis Spectra/Por (1800 ml) con barra agitadora
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Solución perfecta para aplicaciones de diálisis