Learn More
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Código de producto. 11511160
Change view
Click to view available options
MWCO:
1000 kD
100 kDa
20 kDa
300 kD
50 kDa
De 0,1 a 0,5 kDa
De 0,5 a 1 kD
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kD
Código de color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Ámbar
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. MWCO Código de color Longitud (métrico) unitSize
11511160 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 50 mm 12 PCS
11571160 100 kDa Azul 50 mm 12 PCS
11531160 De 3,5 a 5 kDa Negro 50 mm 12 PCS
11541180 50 kDa Color morado 160 mm paquete de 12
11561170 100 kDa Azul 100 mm 12 PCS
11581160 300 kD Ámbar 50 mm 12 PCS
11541160 De 8 a 10 kD Amarillo 50 mm 12 PCS
11551160 20 kDa Rojo 50 mm paquete de 12
11581170 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 160 mm paquete de 12
11591170 1000 kD Rosa 100 mm 12 PCS
11561160 50 kDa Color morado 50 mm paquete de 12
11495829 De 8 a 10 kD Amarillo 160 mm paquete de 12
11571180 1000 kD Rosa 160 mm paquete de 12
11501170 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 100 mm paquete de 12
11501180 De 0,5 a 1 kD Naranja 160 mm paquete de 12
11571170 300 kD Ámbar 100 mm paquete de 12
11551170 50 kDa Color morado 100 mm paquete de 12
11511170 De 0,5 a 1 kD Naranja 100 mm paquete de 12
11591160 1000 kD Rosa 50 mm 12 PCS
11561180 300 kD Ámbar 160 mm paquete de 12
11521160 De 0,5 a 1 kD Naranja 50 mm 12 PCS
11541170 20 kDa Rojo 100 mm paquete de 12
11521170 De 3,5 a 5 kDa Negro 100 mm 12 PCS
11531180 20 kDa Rojo 160 mm paquete de 12
11837271 De 8 a 10 kD Amarillo 100 mm paquete de 12
11827271 De 3,5 a 5 kDa Negro 160 mm paquete de 12
11551180 100 kDa Azul 160 mm paquete de 12
27 options
Código de producto. 11511160
Marca: Spectrum™ G235025
Listo para usar y desechable, Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado de biotecnología en un dispositivo de diálisis premontado que resulta fácil de utilizar y ofrece la máxima comodidad en la diálisis de pequeño volumen (de 1 a 10 ml)
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 ml El tapón de rosca resellable está codificado por colores para 9 MWCO disponibles y ofrece acceso abierto para facilitar la carga y la recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida en los tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
  • Manejo superior y protección contra fugas
  • Tapón de rosca y pipeta resellables para una carga sencilla y una recuperación total
  • Máxima pureza de membrana, sin metales pesados ni sulfuros
  • Minimiza la dilución específica del volumen
  • 9 MWCO que van desde 100 a 1 000 000 daltons
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de diálisis Float-A-Lyzer G2
MWCO De 0,1 a 0,5 kDa
Membrana Éster de celulosa
Diámetro de la membrana (imperial) 0,39 in
Diámetro del área superior (imperial) 0,9 in
Diámetro de la membrana (métrico) 10 mm
Diámetro del área superior (métrico) 23 mm
Longitud (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 50 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Código de color Verde
Contenido del kit Pipeta desechable para 5 y 10 ml con anillo de flotación
Cantidad 12 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Dispositivos de diálisis de laboratorio listos para usar, con máxima pureza de membrana, gran facilidad de manejo, prevención de fugas y recuperación de muestras del 95 al 98 % perfectos para dializar proteínas sometidas a electroelución o fracciones de cromatografía