Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Código de producto. 11485879
Change view
Click to view available options
MWCO:
15000da
15 kD
25 kD
50 kDa
8 kD
De 12 a 14 kD
Longitud (métrico):
10 m
15 m
5 m
5 m
Capacidad (métrico):
0,32 mL/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Packungsgröße:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11485879 8 kD 10 m 5,1 ml/cm cada uno
11415909 50 kDa 5 m 0,32 mL/cm cada uno
11485889 15000da 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11465879 8 kD 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11465899 25 kD 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11445919 8 kD 5 m 1,1 ml/cm cada uno
11435879 8 kD 10 m 0,45 ml/cm cada uno
11495859 De 12 a 14 kD 15 m 46 ml/cm cada uno
11415899 15 kD 10 m 6,4 ml/cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11485879 Lieferant Spectrum Labs™ Lieferanten-Nr. 132584
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización.
Spezifikation
Tipo de producto Membrana de tubos regenerados
MWCO 8 kD
Material Celulosa
Diámetro (métrico) 25,5 mm
Longitud (métrico) 10 m
Capacidad (métrico) 5,1 ml/cm
Color Transparente
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Cantidad 1 Unidad
Para utilizar con (aplicación) Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.