Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Código de producto. 11415909
Click to view available options
MWCO:
15000da
15 kD
25 kD
50 kDa
8 kD
De 12 a 14 kD
Longitud (métrico):
10 m
15 m
5 m
5 m
Capacidad (métrico):
0,32 mL/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11415909
Marca: Spectrum Labs™ 132539
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización.
Especificaciones
Tipo de producto Membrana de tubos regenerados
MWCO 50 kDa
Material Cellulose
Diámetro (métrico) 6.4 mm
Longitud (métrico) 5 m
Capacidad (métrico) 0,32 mL/cm
Color Transparente
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Cantidad 1 Each
Para utilizar con (aplicación) Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización