Learn More
Spectrum Labs™ Columnas de serie acuosa Spectra/Chrom™
Código de producto. p-8010157
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11979328
Marca: Spectrum Labs™ 124022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para su uso con tampones estándar
Cantidad 1 Each
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Columna acuosa
Longitud (métrico) 300 mm
Material Polipropileno
Diámetro exterior (métrico) 25 mm