Learn More
Spectrum Labs™ Columnas de serie acuosa Spectra/Chrom™
Código de producto. 11979328
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11979328 300 mm 25 mm cada uno
11909338 300 mm 50 mm cada uno
11919338 600 mm 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11979328
Marca: Spectrum Labs™ 124022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para su uso con tampones estándar
Cantidad 1 Each
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Tipo Columna acuosa
Longitud (métrico) 300 mm
Material Polipropileno
Diámetro exterior (métrico) 25 mm