Learn More
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Cell Culture Grade
Código de producto. p-7042239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15480207 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15480207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61820.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, CAS # 22189-32-8, is the hydrochloride salt form of spectinomycin, an aminocyclitol compound showing antibacterial and antimicrobial activities. | CAS: 22189-32-8 | C14H36Cl2N2O12 | 495.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General Description
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is derived from Streptomyces spectabilis and presents antibacterial and antimicrobial activities
  • Spectinomycin hydrochloride is a compound that inhibits the 30S ribosomal subunit of bacteria and interrupts protein synthesis and peptide elongation, leading to bacterial cell death
Application
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate is a compound that is active against gram-negative bacteria
  • In the laboratory, this compound is used in cell culture applications
  • It prevents contamination and can be used to select for resistant bacteria and plant cells containing the marker gene Spcr
  • It has been used to study respiratory tract infections caused by Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica
  • In genetic approaches, this compound can be used to amplify the plasmid copy number
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22189-32-8
Fórmula molecular C14H36Cl2N2O12
Peso molecular (g/mol) 495.34
Número MDL MFCD00150886
Clave InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Sinónimo Spectinomycin dihydrochloride
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Nombre IUPAC clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Tipo Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water;Soluble in water,methanol,dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.35 (405.28 Anhydrous)
Grado Cultivo celular
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Spectinomycin hydrochloride hydrate