Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad ahumadas Viper
Descripción
- Ahumadas en color.
- Varillas ajustables.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 m y 0,86 g a 45 m/seg (máxima protección para gafas).
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Protección de montura contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Incluye | Cable ajustable |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Estilo de patillas | Ajustables |
| Peso (métrico) | 27 g |