Learn More
Kartell™ Recipiente para heces
Medios fáciles de recoger y transportar muestras de heces. El recipiente para heces Kartell™ incluye una cuchara para ayudar en la manipulación de la muestra.
Marca:  Kartell™ 0259500
Código de producto. 10031081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    114.50€ / paquete de 360
    Ahorro 20.50€
    15% Descuento
Descripción
  • Diseñados específicamente para la recogida y entrega de heces
  • Hecho de poliestireno transparente con tapón de polipropileno
  • Incorpora una cuchara pequeña para facilitar la manipulación de las muestras
  • Estéril
  • Con etiqueta CE, certificado IVD