Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica
Descripción
Para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml
Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Cada una |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Densidad (métrico) | 0.95 to 1.00 g/mL |
| Contenido y almacenamiento | de 15 °C |
| Material | Soda Glass |
| Tipo de lastre | Steel Shot |
| Intervalo de Baume | De 0,95 a 1 g/ml |