Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica
Código de producto. 12801478
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0,6 a 0,65 g/ml
De 0,95 a 1 g/ml
De 1 a 1,05 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
12801478 De 0,6 a 0,65 g/ml cada uno
12881478 De 1 a 1,05 g/ml cada uno
12871478 De 0,95 a 1 g/ml cada uno
3 options
Código de producto. 12801478
Marca: Brannan™ 10/450/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml
Para tensión superficial de 0,600 a 0,650 g/ml
Disparo cargado, longitud de 270 mm, subdivisiones de 0,001 g/ml, precisión de ±0,0006 g/ml. Calibrado a 15 °C.
Especificaciones
Cantidad 1Cada una
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 270 mm
Contenido y almacenamiento de 15 °C
Intervalo de Baume De 0,6 a 0,65 g/ml