Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
Descripción
- Subdivisions: 0.005
- Approx. Length: 165 mm
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0.005 |
| Longitud (métrico) | 16.5 cm |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,800 a 2,050 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |