Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
Descripción
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
- Thermometer Range: 20 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer Liquid Fill: SafetyBLUE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0.002 |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -7°C to +66°C |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 1,220 |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |