Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometer
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Exactitud | 0.002 S60/60°F |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Tipo de lastre | Steel Shot |
| Intervalo de Baume | 0.050 S60/60°F |