Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
Descripción
- Subdivisions: 0.0005
- Approx. Length: 330 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0.0005 |
| Longitud (métrico) | 33 cm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,360 a 1,430 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |