Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
Código de producto. 17836523
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,700 a 0,770
De 0,760 a 0,830
De 0,820 a 0,890
De 0,880 a 0,950
De 0,940 a 1,010
De 1,000 a 1,070
De 1,060 a 1,130
De 1,120 a 1,190
De 1,180 a 1,250
De 1,240 a 1,310
De 1,300 a 1,370
De 1,360 a 1,430
De 1,420 a 1,490
De 1,480 a 1,550
De 1,720 a 1,790
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de gravedad específica unitSize
17836523 De 1,360 a 1,430 cada uno
17856603 De 0,760 a 0,830 cada uno
17826603 De 1,300 a 1,370 cada uno
17876603 De 1,720 a 1,790 cada uno
17846603 De 0,700 a 0,770 cada uno
17836603 De 1,420 a 1,490 cada uno
17806613 De 0,880 a 0,950 cada uno
17816523 De 1,180 a 1,250 cada uno
17896603 De 0,940 a 1,010 cada uno
17856503 De 1,000 a 1,070 cada uno
17806503 De 1,480 a 1,550 cada uno
17826503 De 0,820 a 0,890 cada uno
17806513 De 1,120 a 1,190 cada uno
17816503 De 1,240 a 1,310 cada uno
17846503 De 1,060 a 1,130 cada uno
15 options
Código de producto. 17836523
Marca: VEE GEE 660213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Ultra-Precision Specific Gravity Hydrometer features smaller ranges and higher resolution, with subdivisions of 0.0005. It is calibrated for use at 60°F.
  • Subdivisions: 0.0005
  • Approx. Length: 330 mm
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Incrementos 0.0005
Longitud (métrico) 33 cm
Material Vidrio
Intervalo de gravedad específica De 1,360 a 1,430
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)