Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 305 mm
Click to view available options
Incrementos:
0,001
0,002
0,005
0,01
Intervalo de gravedad específica:
De 0,700 a 0,810
De 0,700 a 1,000
De 0,800 a 0,910
De 0,900 a 1,010
De 1,000 a 1,220
De 1,000 a 1,600
De 1,000 a 2,000
De 1,200 a 1,420
De 1,400 a 1,620
De 1,600 a 1,820
De 1,800 a 2,020
De 2,000 a 3,000
De 2,200 a 2,420
De 2,400 a 2,620
De 3,000 a 4,000
Förpackningsstorlek
cada uno
Beskrivelse
- The specific gravity range and subdivisions differ depending on the model.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0,001 |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 x 3 x 3 cm |
| Material | Vidrio |
| Peso (métrico) | 6 g |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,900 a 1,010 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion