Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 305 mm
Descripción
- The specific gravity range and subdivisions differ depending on the model.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0,002 |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 x 3 x 3 cm |
| Material | Vidrio |
| Peso (métrico) | 6 g |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 1,220 |
| Temperature of Standardization | 60°F |