Learn More
asecos™ Absorbentes especiales bayetas
Código de producto. p-200003734 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
6,4 kg
7,3 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17816396 6,4 kg paquete de 100
17846396 7,3 kg paquete de 200
2 options
Código de producto. 17816396
Marca: asecos™ 9917
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Amarillo
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Chemical Sorbent Pad
Longitud (imperial) 15.75 in.
Longitud (métrico) 400.00 mm
Anchura (imperial) 15.75 in.
Anchura (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 14.11 lb.
Peso (métrico) 6,4 kg