Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 6030-OG
Código de producto. 11766284
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14.000 μl
17.500 μl
7000 μl
Trayectoria óptica:
20 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Trayectoria óptica unitSize
11766284 17.500 μl 50 mm 2 PCS
10015110 14.000 μl 40 mm cada uno
11756284 14.000 μl 40 mm 2 PCS
11776274 7000 μl 20 mm paquete de 2
4 options
Código de producto. 11766284
Marca: Hellma™ 60305010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 6030-OG Hellma™ están fabricadas con SCHOTT DESAG™, una copa de corona incolora altamente transparente en forma de paneles dibujados con superficies pulidas al fuego.
  • Longitud de onda de 360 a 2500 nm
  • Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 17.500 μl
Material Vidrio óptico especial
Anchura (métrico) interior 9.5 mm
Trayectoria óptica 50 mm
Wavelength Range De 360 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de fotometría y colorimetría
Forma Rectangular