missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spebrutinib, MedChemExpress

Código de producto. 16467448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467448 10 mg 10 miligramos
16477416 100 mg 100 miligramos
16459927 5 mg 5 miligramos
16413477 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467448

Marca: Medchem Express HY18012

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Spebrutinib (AVL-292; CC-292) is a covalent, orally active, and highly selective with an IC50 of 0.5 nM.

Spebrutinib (AVL-292

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Spebrutinib
CAS 1202757-89-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AVL-292 CC-292
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (106.27 mM)
SMILES COCCOC1=CC=C(NC2=NC=C(F)C(NC3=CC=CC(NC(C=C)=O)=C3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 423.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.44
Porcentaje de pureza 95.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.