Descripción
- Conexión de cabezal de enchufe
- Punta Aguda
- Fabricado con vidrio A
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabezal de enchufe |
| Junta | 3 diafragmas cerámicos |
| Material | Vidrio A |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Silamid™ |
| Membrana | Sphere |
| Modelo | L 6880 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 70/50 mm |
| Mostrar más |