Learn More
SPDP, MedChemExpress
Código de producto. p-200099910
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16494256
Marca: Medchem Express HY100216
MedChemExpress SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
SPDP (SPDP Crosslinker) is a short-chain crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via NHS-ester and pyridyldithiol reactive groups that form cleavable (reducible) disulfide bonds with cysteine sulfhydryls. It is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugates (ADCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPDP
CAS 68181-17-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N2O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SPDP Crosslinker
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (496.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 312.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.36
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.