missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPDB, MedChemExpress

Código de producto. p-200097909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16495168 10 mg 10 miligramos
16481036 200 mg 200 miligramos
16431397 50 mg 50 miligramos
16427897 5 mg 5 miligramos
16415876 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16495168

Marca: Medchem Express HY12448

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).

SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SPDB
CAS 115088-06-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N2O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (612.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (306.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)N(OC(CCCSSC2=NC=CC=C2)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 326.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.