Learn More
SPCS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SPCS2 |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16803754
|
Proteintech
14872-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16893744
|
Proteintech
14872-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Stathmin 1 belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. Stathmin 1 is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| SPCS2 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q15005, Q9CYN2 | |
| 293142, 66624, 9789 | |
| SPCS2 Fusion Protein Ag6640 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPCS2 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0102, SPase 25 kDa subunit, SPC25, SPCS2 | |
| Spcs2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |