Descripción
This gene encodes a protein that may be involved in kinetochore-microtubule interaction and spindle checkpoint activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SPC25 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SPC25 |
| N.º de referencia del gen | Q9HBM1 |
| Alias de gen | AD024, hSpc25, Kinetochore protein Spc25, SPBC25, SPC25 |
| Símbolos de los genes | SPC25 |
| Mostrar más |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?