Learn More
Brady™ Dispensador de rollo de montaje en pared SPC
Código de producto. 16265492
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rollo de 50 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16265492 Rollo de 50 cm 1 unidad
1 options
Código de producto. 16265492
Marca: Brady™ 830953
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Barra que sostiene el rollo mientras se cortan las hojas
Especificaciones
Color Amarillo
Material Acero
Tipo Accesorios SPC
Para utilizar con (equipo) Rollo de 50 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 50 cm
Peso (métrico) 1500 g