Learn More
Brady™ Centro de derrame de metal SPC (vacío)
Descripción
Contiene:
- 3 estantes para cajas dispensadoras
- 1 soporte de rollo para absorbentes
- Instalaciones de montaje para bolsas de almacenamiento y para desechos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Acero |
| Tipo | Accesorios SPC |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 680 x 560 x 1500 mm |
| Altura (métrico) | 1500,00 mm |
| Fondo (métrico) | 680,00 mm |
| Peso (métrico) | 35.000 g |