Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Spatula Set
Código de producto. 10584238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
Size: 18/10
Código de producto.
10584238 Size: 18/10
1 options
Código de producto. 10584238
Marca: RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ 80000105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excellent for scraping, transferring or applying chemicals or treatments in the laboratory. RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Spatula Sets are durable and chemically resistant.
  • Manufactured from stainless steel
  • Included in this set: 145mm blunt straight tweezers, 150/5mm micro spoon spatula, 150/7mm micro spoon spatula, 150/9mm double spatula, 150/9mm powder spatula, 150/4mm micro powder spatula, 150/4mm micro double spatula
Especificaciones
Cantidad 1 Pk.
Tipo de producto Spatula Set
Incluye 145mm Tweezer, Blunt, Straight, 150/5mm Micro Spoon-Spatula, 150/7mm Micro Spoon-Spatula, 150/9mm Double Spatula, 150/9mm Powder Spatula, 150/4mm Micro Powder Spatula, 150/4mm Micro Double Spatula
Material Acero inoxidable (18/10)