Learn More
Bochem™ Espátula, cemento
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable.
- Mango resistente y estriado.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Extremo redondo, extremo puntiagudo |
| Para utilizar con (aplicación) | Cementos, rellenos, pastas |
| Longitud de la hoja (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 6 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 150 mm |