Learn More
Bochem™ Espátula, cemento
Código de producto. 10565031
Change view
Click to view available options
Forma:
Extremo puntiagudo
Extremo redondeado
Extremo redondo, extremo puntiagudo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Forma unitSize
10565031 Extremo redondeado cada uno
10020931 Extremo puntiagudo cada uno
10030751 Extremo redondo, extremo puntiagudo cada uno
3 options
Código de producto. 10565031
Marca: Bochem™ 3070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Espátula para rellenos, cementos y pastas. La espátula de Bochem™, para cementos, tiene un mango resistente y estriado.
  • Fabricada con acero inoxidable.
  • Mango resistente y estriado.
Especificaciones
Forma Extremo redondeado
Para utilizar con (aplicación) Cementos, rellenos, pastas
Longitud de la hoja (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) de la hoja 6 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm