Learn More
SPATA25 Antibody (Z37P3H11*B2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30148845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30148845 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30148845 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP250305CL1
Mouse Monoclonal Antibody
SPATA25 Monoclonal antibody specifically detects SPATA25 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno SPATA25
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon Z37P3H11*B2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C20orf165, Chromosome 20 Open Reading Frame 165, DJ337O18.8, Spermatogenesis Associated 25, Testis-Specific Gene 23 Protein, TSG23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide Sequence - LVRSKRGQP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Developmental Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128497
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG