missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA22 Antibody (OTI6H9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142373 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142373 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP274309CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPATA22 Monoclonal antibody specifically detects SPATA22 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPATA22
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H9
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen NYDSP20, NYD-SP20, spermatogenesis associated 22, spermatogenesis-associated protein 22, testes development-related NYD-SP20, Testis development protein NYD-SP20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SPATA22(NP_115987) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.