missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spastazoline, MedChemExpress

Código de producto. 16484488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484488 10 mg 10 miligramos
16497207 5 mg 5 miligramos
16495356 100 mg 100 miligramos
16400807 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484488

Marca: Medchem Express HY111548

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Spastazoline is a selective spastin (a microtubule-severing AAA protein) inhibitor, with an IC50 of 99 nM for Human spastin. Spastazoline can be used for cell division- and intracellular vesicle transport-related research.

Spastazoline is a selective spastin (a microtubule-severing AAA protein) inhibitor, with an IC50 of 99 nM for Human spastin. Spastazoline can be used for cell division- and intracellular vesicle transport-related research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Spastazoline
Forma física Solid
CAS 2351882-11-4
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30N8
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (261.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)C1=CC(NC2=NC(N3CCN[C@H](C(C)C)C3)=NC4=C2C=CN4)=NN1
Peso molecular (g/mol) 382.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.51
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.